Imprimer
4-(3,4,5-Trifluorophenyl)-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC32899-1G PC32899-250MG
APOSPC32899-1GEA 84.1 EUR
APOSPC32899-1G APOSPC32899-250MG
4-(3,4,5-Trifluorophenyl)-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one
4-(3,4,5-Trifluorophenyl)-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one
Formule: C₈H₄F₃N₃O
MW: 215.132 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31742301
Numéro CAS: 2379918-34-8