Imprimer
4-(4-Fluorophenyl)-3-methyl-1H-1,2,4-triazol-5-one
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC32895-1G PC32895-250MG
APOSPC32895-1GEA 183 EUR
APOSPC32895-1G APOSPC32895-250MG
4-(4-Fluorophenyl)-3-methyl-1H-1,2,4-triazol-5-one
4-(4-Fluorophenyl)-3-methyl-1H-1,2,4-triazol-5-one
Formule: C₉H₈FN₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03787254
Numéro CAS: 860650-96-0