Imprimer
6-Fluorobenzofuran
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC32891-1G PC32891-250MG
APOSPC32891-1GEA 575 EUR
APOSPC32891-1G APOSPC32891-250MG
6-Fluorobenzofuran
6-Fluorobenzofuran
Formule: C₈H₅FO
MW: 136.123 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28654686
Numéro CAS: 24410-60-4