Imprimer
Ethyl 4-fluorobenzofuran-2-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC32888-1G PC32888-250MG
APOSPC32888-1GEA 178 EUR
APOSPC32888-1G APOSPC32888-250MG
Ethyl 4-fluorobenzofuran-2-carboxylate
Ethyl 4-fluorobenzofuran-2-carboxylate
Formule: C₁₁H₉FO₃
MW: 208.186 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD30528090
Numéro CAS: 1709824-79-2