Imprimer
4-(Trifluoromethyl)-1,3-benzothiazol-2-ylamine
Fournisseur: Apollo Scientific
PC32884-1G PC32884-250MG PC32884-5G
APOSPC32884-1GEA 209 EUR
APOSPC32884-1G APOSPC32884-250MG APOSPC32884-5G
4-(Trifluoromethyl)-1,3-benzothiazol-2-ylamine
4-(Trifluoromethyl)-1,3-benzothiazol-2-ylamine
Formule: C₈H₅F₃N₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00160038
Numéro CAS: 60388-36-5