Imprimer
2,6-Difluoro-N-hydroxybenzamide
Fournisseur: Apollo Scientific
PC32871-1G PC32871-250MG PC32871-500MG PC32871-2.5G
APOSPC32871-1GEA 484 EUR
APOSPC32871-1G APOSPC32871-250MG APOSPC32871-500MG APOSPC32871-2.5G
2,6-Difluoro-N-hydroxybenzamide
2,6-Difluoro-N-hydroxybenzamide
Formule: C₇H₅F₂NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03551082
Numéro CAS: 125309-34-4