Imprimer
5-Bromo-3-fluoro-2-nitrophenol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC32840-1G PC32840-250MG PC32840-5G
APOSPC32840-1GEA 200 EUR
APOSPC32840-1G APOSPC32840-250MG APOSPC32840-5G
5-Bromo-3-fluoro-2-nitrophenol
5-Bromo-3-fluoro-2-nitrophenol
Formule: C₆H₃BrFNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28348375
Numéro CAS: 1807256-50-3