Imprimer
4'-Bromo-2',6'-difluoroacetophenone 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(4-Bromo-2,6-difluorophenyl)ethanone, 1-(4-Bromo-2,6-difluorophenyl)ethan-1-one
PC32806-250MG PC32806-1G PC32806-5G
APOSPC32806-250MGEA 21.9 EUR
APOSPC32806-250MG APOSPC32806-1G APOSPC32806-5G
4'-Bromo-2',6'-difluoroacetophenone 97%
4'-Bromo-2',6'-difluoroacetophenone
Formule: C₈H₅BrF₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22570410
Numéro CAS: 746630-34-2