Imprimer
4’-Bromo-3’-chloro-2’-fluorophenacyl bromide
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Bromo-1-(4-bromo-3-chloro-2-fluorophenyl)ethanone
PC32797-1G PC32797-250MG PC32797-5G
APOSPC32797-1GEA 77 EUR
APOSPC32797-1G APOSPC32797-250MG APOSPC32797-5G
4’-Bromo-3’-chloro-2’-fluorophenacyl bromide
4’-Bromo-3’-chloro-2’-fluorophenacyl bromide
Formule: C₈H₄Br₂ClFO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28733994
Numéro CAS: 1805582-66-4
ONU: 3261
ADR: 8,III