Imprimer
5-(Trifluoromethyl)-2,3-dihydropyrrolo[2,3-b]pyridine, N1-BOC protected
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC32795-1G PC32795-250MG
APOSPC32795-1GEA 766 EUR
APOSPC32795-1G APOSPC32795-250MG
5-(Trifluoromethyl)-2,3-dihydropyrrolo[2,3-b]pyridine, N1-BOC protected
5-(Trifluoromethyl)-2,3-dihydropyrrolo[2,3-b]pyridine, N1-BOC protected
Formule: C₁₃H₁₅F₃N₂O₂
MW: 288.266 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31812100
Numéro CAS: 2379918-60-0