Imprimer
7-Bromo-5-fluorobenzofuran-2-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC32792-1G PC32792-250MG
APOSPC32792-1GEA 208 EUR
APOSPC32792-1G APOSPC32792-250MG
7-Bromo-5-fluorobenzofuran-2-carboxylic acid
7-Bromo-5-fluorobenzofuran-2-carboxylic acid
Formule: C₉H₄BrFO₃
MW: 259.029 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD13187183
Numéro CAS: 550998-61-3