Imprimer
4-Fluoro-3-cyclopropylphenol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC32778-1G PC32778-250MG
APOSPC32778-1GEA 69.6 EUR
APOSPC32778-1G APOSPC32778-250MG
4-Fluoro-3-cyclopropylphenol
4-Fluoro-3-cyclopropylphenol
Formule: C₉H₉FO
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD31700582
Numéro CAS: 1887175-94-1