Imprimer
3-Fluoro-2-cyclopropylphenol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC32774-1G PC32774-250MG
APOSPC32774-1GEA 69.6 EUR
APOSPC32774-1G APOSPC32774-250MG
3-Fluoro-2-cyclopropylphenol
3-Fluoro-2-cyclopropylphenol
Formule: C₉H₉FO
MW: 152.166 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD31700581
Numéro CAS: 2379918-62-2