Imprimer
2-Fluoro-5-cyclopropylphenol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC32772-1G PC32772-250MG
APOSPC32772-1GEA 49.3 EUR
APOSPC32772-1G APOSPC32772-250MG
2-Fluoro-5-cyclopropylphenol
2-Fluoro-5-cyclopropylphenol
Formule: C₉H₉FO
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD31382446
Numéro CAS: 2379918-44-0