Imprimer
4-Fluoro-2-methyl-5-nitrophenyl trifluoromethanesulphonate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 5-Fluoro-4-nitro-2-{[(trifluoromethyl)sulphonyl]oxy}toluene, 4-Fluoro-2-methyl-5-nitrophenyl triflate
PC32754-1G PC32754-250MG
APOSPC32754-1GEA 194 EUR
APOSPC32754-1G APOSPC32754-250MG
4-Fluoro-2-methyl-5-nitrophenyl trifluoromethanesulphonate 95%
4-Fluoro-2-methyl-5-nitrophenyl trifluoromethanesulphonate
Formule: C₈H₅F₄NO₅S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27937148
Numéro CAS: 1820734-74-4
ONU: 3265
ADR: 8,III