2-Nitro-6-(trifluoromethyl)benzonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
2-Cyano-3-(trifluoromethyl)nitrobenzene, 2-Cyano-3-nitrobenzotrifluoride, 6-Nitro-α,α,α-trifluoro-o-tolunitrile
PC32747-1G
PC32747-5G
PC32747-25G
APOSPC32747-1GEA
21.9
EUR
APOSPC32747-1G
APOSPC32747-5G
APOSPC32747-25G
2-Nitro-6-(trifluoromethyl)benzonitrile
2-Nitro-6-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule:
C₈H₃F₃N₂O₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD16606330 Numéro CAS: 1227581-80-7 ONU: 3439 ADR: 6.1,III |