Imprimer
3-Fluoro-5-iodobenzyl bromide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: α-Bromo-3-fluoro-5-iodotoluene, 1-(Bromomethyl)-3-fluoro-5-iodobenzene
PC32739-1G PC32739-250MG PC32739-5G
APOSPC32739-1GEA 223 EUR
APOSPC32739-1G APOSPC32739-250MG APOSPC32739-5G
3-Fluoro-5-iodobenzyl bromide 95%
3-Fluoro-5-iodobenzyl bromide
Formule: C₇H₅BrFI
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18396960
Numéro CAS: 1261759-75-4
ONU: 3261
ADR: 8,II