Imprimer
2-Fluoro-6-iodobenzyl bromide
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-(Bromomethyl)-1-fluoro-3-iodobenzene, α-Bromo-2-fluoro-6-iodotoluene
PC32721-1G PC32721-5G PC32721-25G
APOSPC32721-1GEA 78.3 EUR
APOSPC32721-1G APOSPC32721-5G APOSPC32721-25G
2-Fluoro-6-iodobenzyl bromide
2-Fluoro-6-iodobenzyl bromide
Formule: C₇H₅BrFI
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18396957
Numéro CAS: 1231747-49-1
ONU: 3261
ADR: 8,II