Imprimer
3-(Chlorodifluoroacetyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Chloro-2,2-difluoro-1-(imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)ethan-1-one
PC32713-1G PC32713-5G
APOSPC32713-1GEA 79.9 EUR
APOSPC32713-1G APOSPC32713-5G
3-(Chlorodifluoroacetyl)imidazo[1,2-a]pyridine
3-(Chlorodifluoroacetyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Formule: C₉H₅ClF₂N₂O
MW: 230.599 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11035867
Numéro CAS: 219296-24-9