Imprimer
Ethyl 5-cyano-6-hydroxy-2-(trifluoromethyl)nicotinate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC3269-1G PC3269-5G
APOSPC3269-1GEA 102 EUR
APOSPC3269-1G APOSPC3269-5G
Ethyl 5-cyano-6-hydroxy-2-(trifluoromethyl)nicotinate
Ethyl 5-cyano-6-hydroxy-2-(trifluoromethyl)nicotinate
Formule: C₁₀H₇F₃N₂O₃
MW: 260.169 g/mol
Point de fusion: 201…203 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00178796
Numéro CAS: 144456-86-0