Imprimer
2,6-Dichloro-5-fluoro-N-(thien-2-ylmethyl)nicotinamide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC32685-100MG PC32685-500MG
APOSPC32685-100MGEA 63.8 EUR
APOSPC32685-100MG APOSPC32685-500MG
2,6-Dichloro-5-fluoro-N-(thien-2-ylmethyl)nicotinamide
2,6-Dichloro-5-fluoro-N-(thien-2-ylmethyl)nicotinamide
Formule: C₁₁H₇Cl₂FN₂OS
Point de fusion: 145…146 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01765455
Numéro CAS: 680217-82-7