Imprimer
Ethyl 2-{2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazol-4-yl}acetate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC32561-1G PC32561-5G
APOSPC32561-1GEA 132 EUR
APOSPC32561-1G APOSPC32561-5G
Ethyl 2-{2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazol-4-yl}acetate
Ethyl 2-{2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazol-4-yl}acetate
Formule: C₁₄H₁₂F₃NO₂S
Point de fusion: 37.8…40.6 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01765079
Numéro CAS: 680215-92-3