Imprimer
N2,N2-Dimethyl-3-(trifluoromethyl)pyridine-2,5-diamine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Amino-2-(dimethylamino)-α,α,α-trifluoro-3-picoline, 5-Amino-2-(dimethylamino)-3-(trifluoromethyl)pyridine
PC32086-250MG PC32086-1G
APOSPC32086-250MGEA 503 EUR
APOSPC32086-250MG APOSPC32086-1G
N2,N2-Dimethyl-3-(trifluoromethyl)pyridine-2,5-diamine
N2,N2-Dimethyl-3-(trifluoromethyl)pyridine-2,5-diamine
Formule: C₈H₁₀F₃N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02090020
Numéro CAS: 288247-16-5