Imprimer
3-(2-Fluorobenzoyl)-1H-pyrrole
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (2-Fluorophenyl)-(1H-pyrrol-3-yl)methanone
PC3152-1G PC3152-500MG
APOSPC3152-1GEA 236 EUR
APOSPC3152-1G APOSPC3152-500MG
3-(2-Fluorobenzoyl)-1H-pyrrole
3-(2-Fluorobenzoyl)-1H-pyrrole
Formule: C₁₁H₈FNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08056192
Numéro CAS: 198126-03-3