Ethyl 2-bromo-2-(4-fluorophenyl)acetate
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
PC31351-1G
PC31351-250MG
APOSPC31351-1GEA
0
EUR
APOSPC31351-1G
APOSPC31351-250MG
Ethyl 2-bromo-2-(4-fluorophenyl)acetate
Ethyl 2-bromo-2-(4-fluorophenyl)acetate
Formule:
C₁₀H₁₀BrFO₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00204082 Numéro CAS: 712-52-7 |