Imprimer
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)anisole 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Bromo-1-methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzene
PC3124-1G PC3124-5G PC3124-25G PC3124-100G
APOSPC3124-1GEA 87 EUR
APOSPC3124-1G APOSPC3124-5G APOSPC3124-25G APOSPC3124-100G
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)anisole 97%
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)anisole
Formule: C₈H₆BrF₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04973759
Numéro CAS: 200956-14-5