Imprimer
3-(Difluoromethoxy)phenacyl bromide
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Bromo-3'-(difluoromethoxy)acetophenone
PC3073-250MG PC3073-5G PC3073-1G
APOSPC3073-250MGEA 174 EUR
APOSPC3073-250MG APOSPC3073-5G APOSPC3073-1G
3-(Difluoromethoxy)phenacyl bromide
3-(Difluoromethoxy)phenacyl bromide
Formule: C₉H₇BrF₂O₂
MW: 265.051 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09259003
Numéro CAS: 443914-96-3
ONU: 1759
ADR: 8 III