Imprimer
5-Bromo-6-fluoronicotinic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC305016-250MG PC305016-1G
APOSPC305016-250MGEA 111 EUR
APOSPC305016-250MG APOSPC305016-1G
5-Bromo-6-fluoronicotinic acid 98%
5-Bromo-6-fluoronicotinic acid
Formule: C₆H₃BrFNO₂
MW: 219.996 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11036154
Numéro CAS: 29241-63-2