Imprimer
3,3,3-Trifluoropropane-1,2-diamine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC305002-500MG PC305002-50MG
APOSPC305002-500MGEA 1120 EUR
APOSPC305002-500MG APOSPC305002-50MG
3,3,3-Trifluoropropane-1,2-diamine hydrochloride
3,3,3-Trifluoropropane-1,2-diamine hydrochloride
Formule: C₃H₇F₃N₂·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28103316
Numéro CAS: 928779-95-7