Imprimer
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC303613-1G PC303613-250MG
APOSPC303613-1GEA 511 EUR
APOSPC303613-1G APOSPC303613-250MG
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formule: C₈H₃ClF₄O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD32689357
Numéro CAS: 2385608-20-6