Imprimer
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC303605-1G PC303605-5G
APOSPC303605-1GEA 279 EUR
APOSPC303605-1G APOSPC303605-5G
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₉H₆BrF₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD32640178
Numéro CAS: 2324179-05-5