Imprimer
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC303601-1G PC303601-5G
APOSPC303601-1GEA 348 EUR
APOSPC303601-1G APOSPC303601-5G
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formule: C₉H₇Br₂F₃
MW: 331.955 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD32640174
Numéro CAS: 2385223-45-8