Imprimer
5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
PC303593-1G PC303593-5G
APOSPC303593-1GEA 314 EUR
APOSPC303593-1G APOSPC303593-5G
5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formule: C₉H₅BrClF₃O
MW: 301.488 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD32640167
Numéro CAS: 2385551-72-2