Imprimer
5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)benzylamine
Fournisseur: Apollo Scientific
PC303591-1G PC303591-5G
APOSPC303591-1GEA 430 EUR
APOSPC303591-1G APOSPC303591-5G
5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)benzylamine
5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)benzylamine
Formule: C₉H₉BrF₃N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD32640166
Numéro CAS: 2385458-42-2