Imprimer
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
PC303582-1G PC303582-5G
APOSPC303582-1GEA 231 EUR
APOSPC303582-1G APOSPC303582-5G
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formule: C₈H₂BrCl₂F₃O
MW: 321.906 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD32640159
Numéro CAS: 2169633-17-2