Imprimer
3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
PC303570-1G PC303570-5G
APOSPC303570-1GEA 231 EUR
APOSPC303570-1G APOSPC303570-5G
3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formule: C₈H₂BrCl₂F₃O
MW: 321.906 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD32640148
Numéro CAS: 2385595-04-8