Imprimer
3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)benzylamine
Fournisseur: Apollo Scientific
PC303568-1G PC303568-5G
APOSPC303568-1GEA 418 EUR
APOSPC303568-1G APOSPC303568-5G
3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)benzylamine
3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)benzylamine
Formule: C₈H₆BrClF₃N
MW: 288.492 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD32640146
Numéro CAS: 2383229-80-7