Imprimer
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzamide
Fournisseur: Apollo Scientific
PC303559-1G PC303559-5G
APOSPC303559-1GEA 0 EUR
APOSPC303559-1G APOSPC303559-5G
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzamide
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzamide
Formule: C₈H₄BrF₄NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD32640137
Numéro CAS: 2090465-20-4