Imprimer
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
PC303558-1G PC303558-5G
APOSPC303558-1GEA 244 EUR
APOSPC303558-1G APOSPC303558-5G
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formule: C₈H₂BrClF₄O
MW: 305.451 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD32640136
Numéro CAS: 2168880-84-8