Imprimer
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
PC303547-1G PC303547-5G
APOSPC303547-1GEA 244 EUR
APOSPC303547-1G APOSPC303547-5G
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formule: C₈H₂BrClF₄O
MW: 305.451 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD32640127
Numéro CAS: 2168482-19-5