Imprimer
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzylamine
Fournisseur: Apollo Scientific
PC303545-1G PC303545-5G
APOSPC303545-1GEA 0 EUR
APOSPC303545-1G APOSPC303545-5G
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzylamine
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzylamine
Formule: C₈H₆BrF₄N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD32640126
Numéro CAS: 2386111-72-2