Imprimer
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC303540-10G PC303540-1G PC303540-5G
APOSPC303540-10GEA 993 EUR
APOSPC303540-10G APOSPC303540-1G APOSPC303540-5G
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₈H₃BrF₄O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18837610
Numéro CAS: 1291487-26-7