Imprimer
3-Bromo-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzylamine
Fournisseur: Apollo Scientific
PC303539-1G PC303539-5G
APOSPC303539-1GEA 418 EUR
APOSPC303539-1G APOSPC303539-5G
3-Bromo-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzylamine
3-Bromo-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzylamine
Formule: C₈H₆BrF₄N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD32640121
Numéro CAS: 2385185-07-7