Imprimer
2-Bromo-4,6-bis(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC303530-1G PC303530-5G
APOSPC303530-1GEA 348 EUR
APOSPC303530-1G APOSPC303530-5G
2-Bromo-4,6-bis(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Formule: C₉H₄Br₂F₆
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28728005
Numéro CAS: 1807224-31-2