Imprimer
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC303525-1G PC303525-5G
APOSPC303525-1GEA 325 EUR
APOSPC303525-1G APOSPC303525-5G
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 97%
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Formule: C₉H₅BrF₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD32640114
Numéro CAS: 2167710-86-1
ONU: 3439
ADR: 6.1,III