Imprimer
3-Bromo-2,5,6-trifluorophenylacetic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC303510-1G PC303510-5G
APOSPC303510-1GEA 418 EUR
APOSPC303510-1G APOSPC303510-5G
3-Bromo-2,5,6-trifluorophenylacetic acid 97%
3-Bromo-2,5,6-trifluorophenylacetic acid
Formule: C₈H₄BrF₃O₂
MW: 269.015 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28746951
Numéro CAS: 1805143-13-8