Imprimer
3-Bromo-2,5,6-trifluorophenylacetonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
PC303509-1G PC303509-5G
APOSPC303509-1GEA 325 EUR
APOSPC303509-1G APOSPC303509-5G
3-Bromo-2,5,6-trifluorophenylacetonitrile
3-Bromo-2,5,6-trifluorophenylacetonitrile
Formule: C₈H₃BrF₃N
MW: 250.015 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD32640102
Numéro CAS: 1499733-29-7