Imprimer
3-Bromo-5,6-difluoro-2-methoxybenzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
PC303493-1G PC303493-5G
APOSPC303493-1GEA 198 EUR
APOSPC303493-1G APOSPC303493-5G
3-Bromo-5,6-difluoro-2-methoxybenzoic acid
3-Bromo-5,6-difluoro-2-methoxybenzoic acid
Formule: C₈H₅BrF₂O₃
MW: 267.024 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD32640087
Numéro CAS: 1784368-01-9