Imprimer
3-Bromo-5,6-difluoro-2-methoxyphenylacetic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
PC303491-1G PC303491-5G
APOSPC303491-1GEA 418 EUR
APOSPC303491-1G APOSPC303491-5G
3-Bromo-5,6-difluoro-2-methoxyphenylacetic acid
Formule: C₉H₇BrF₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD32640085
Numéro CAS: 1889215-54-6