Imprimer
5-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzyl alcohol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (5-Bromo-4-chloro-2-fluorophenyl)methanol
PC303477-1G PC303477-5G
APOSPC303477-1GEA 231 EUR
APOSPC303477-1G APOSPC303477-5G
5-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzyl alcohol 98%
5-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzyl alcohol
Formule: C₇H₅BrClFO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28060809
Numéro CAS: 1785275-10-6